176905
Anthrax Protective Antigen
from Recombinant, >90% (SDS-PAGE), lyophilized, anthrax protective antigen, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anthrax PA
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anthrax Protective Antigen, Bacillus anthracis, Recombinant, B. anthracis, Anthrax Protective Antigen, Bacillus anthracis, Recombinant, is the protective antigen that mediates the entry of anthrax lethal factor and edema factor into the target cell.
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Type I membrane protein with a von Willebrand factor A domain called anthrax toxin receptor
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Nassi, S., et al. 2002. Biochemistry41, 1445.
Ahuja, N., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.286, 6.
Bradley, K.A., et al. 2001. Nature414, 225.
Brossier, F., and Mock, M. 2001. Toxicon39, 1747.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable