1.46395
Sodium Chloride Buffer Solution
ready-to-use, bottle volume 200 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Buffer Solution, NaCl Buffer, NaCl Solution
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
single packed of 6 × 200 mL each
bottle of
Technique(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
250 mL
Volume du flacon
200 mL , filling volume
Plage de pH
6.8-7.2
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
The low content of phosphate and sodium chloride in the formula maintains the viability of the microorganisms without supporting growth.
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable