1.46075
Gélose R2A HEIMPLATE
Heimplate, JP, EP, ICR Settle Plate for long Incubation, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
Gélose 2A de Reasoner
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP
JP
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
ICR Settle Plate for long Incubation
Conditionnement
box of 20-120 plates
Fabricant/nom de marque
Heimplate
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Diam. de la plaque/du plateau
90 mm
plate filling volume
30 mL
pH
7.2 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
heterotrophic bacteria
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1