Key Documents
1.30102
Millipore
Stylos de mesure d'ATP total HY-LiTE® pour liquides
Test pens for detection of Total ATP in liquid samples using HY-LiTE® 2/2A luminometers
Synonyme(s) :
Stylos d'ATP-métrie pour liquides, écouvillons d'ATP-métrie pour liquides, tests d'ATP-métrie pour liquides, échantillonneurs de liquides pour ATP-métrie
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Gamme de produits
HY-LiTE®
Conditionnement
pkg of 50 tests
Fabricant/nom de marque
HY-LiTE®
Application(s)
food and beverages
water monitoring
Compatibilité
for use with HY-LITE® luminometer
Méthode de détection
bioluminescent
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les stylos de mesure d'ATP total HY-LiTE® pour liquides sont des stylos prêts à l'emploi qui permettent de mesurer l'adénosine triphosphate (ATP) totale dans les échantillons liquides, à l'aide du luminomètre HY-LiTE® 2/2A. La détection de l'ATP s'effectue au moyen d'une réaction avec un complexe luciférine/luciférase dans une solution tamponnée.
Application
Les stylos de mesure d'ATP total HY-LiTE® pour liquides sont utilisés pour contrôler la propreté/l'hygiène de liquides (eau de rinçage de NEP) dans l'industrie agroalimentaire, ou pour évaluer la biomasse dans les applications de traitement de l'eau.
Adéquation
Détection de l'ATP total dans les échantillons liquides.
Liaison
La référence 1.30102.0022 est remplacée par 1.30102.0021
Remarque sur l'analyse
Conditionnement : conforme
Aspect : test réussi
Test de performance : conforme
Informations légales
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Afficher tout