1.09259
Water standard 5 mg/ml
(1 ml contains 5 mg H₂O) Aquastar®
Synonyme(s) :
TM=["AQUASTAR"] Water Standard 5 mg/ml
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.04 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
300 °C
Limite d'explosivité
1.6-8.0 % (v/v) 1-Pentanol)
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Point d'ébullition
138 °C/1013 hPa
Pf
-78 °C
Température de transition
flash point 49 °C
Densité
0.82 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Informations légales
En option
Réactif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F
Point d'éclair (°C)
49 °C