Key Documents
1.06999
Supelco
penta-Sodium triphosphate
for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51
Synonyme(s) :
penta-Sodium triphosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Na5O10P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-838-7
Nomenclature NACRES :
SE.11
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
3120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
622 °C (decomposition)
Densité
2.52 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
Clé InChI
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, P₂O₅): 57 - 59 %
pH-value (1 %; water): 9 - 10
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable