Documents
1.05940
Supelco
Nitrate de manganèse(II) tétrahydraté
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Nitrate de manganèse(II) tétrahydraté
About This Item
Formule linéaire :
Mn(NO3)2 · 4 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-828-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥98.5% (complexometric)
Forme
solid
pH
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
37 °C
Solubilité
3800 g/L
Densité
2.13 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
750‑950 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Clé InChI
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Dosage (complexométrie) : ≥ 98,5 %
pH (5 %, eau) : 2,8 à 3,6
Chlorures (Cl) : ≤ 0,001 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,005 %
Ca (calcium) : ≤ 0,001 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0005 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
K (potassium) : ≤ 0,005 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,005 %
Na (sodium) : ≤ 0,005 %
NH₄ (ammonium) : ≤ 0,05 %
Ni (nickel) : ≤ 0,001 %
Pb (plomb) : ≤ 0,001 %
Zn (zinc) : ≤ 0,001 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2