Principaux documents
1.01226
Supelco
Ammonium monovanadate
GR for analysis Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Ammonium monovanadate, Ammonium metavanadate, Ammonium vanadate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H4NO3V
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-261-3
Nomenclature NACRES :
NB.21
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
169 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 (20 °C, 5.1 g/L in H2O)
Pf
200 °C (decomposition)
Solubilité
5.1 g/L
Densité
2.3 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[V](=O)(=O)O.N
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
Clé InChI
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Femtosecond laser self-assembly for silver vanadium oxide flower structures.: This study explores the use of femtosecond laser techniques for structuring silver vanadium oxide into flower-like formations, potentially useful for enhancing the material′s applicability in various optical applications (Sun et al., 2019).
Remarque sur l'analyse
Assay (redox titration): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Corresponds to Ph Eur
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable