Documents
1.01124
SAFC
Ammonium dihydrogen phosphate
cryst. extra pure
Synonyme(s) :
Ammonium dihydrogen phosphate, Ammonium biphosphate, Ammonium phosphate monobasic, Primary ammonium phosphate, Monoammonium orthophosphate
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)H2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-764-5
Pression de vapeur
0.066 hPa ( 125 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
5750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
190 °C
Solubilité
368 g/L
Densité
1.80 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
800‑1100 kg/m3
Application(s)
pharma/biopharma processes
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Ammonium dihydrogen phosphate cryst. extra pure is suitable for use in pharmaceutical processes.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable