Key Documents
1.00543
Supelco
SICAPENT® avec indicateur
(phosphorus pentoxide drying agent for desiccators) on inert carrier material
Synonyme(s) :
Pentoxyde de phosphore, agent desséchant, en granules
About This Item
Code UNSPSC :
41123003
Nomenclature NACRES :
NB.11
Niveau de qualité
Forme
solid
Taille des particules
0.1-1.6 mm
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Description générale
SICAPENT® avec indicateur est un agent de séchage à base de pentoxyde de phosphore pour dessiccateurs. Il est également utilisé pour le séchage des liquides et le remplissage des tubes de séchage, en particulier pour les gaz à haut débit dans les tubes de séchage.
Caractéristiques et avantages
Le principal avantage des agents de séchage en granules est leur facilité d'utilisation. Même après une absorption significative d'eau (environ 100 % de son propre poids), la substance demeure sous forme de particules. Ainsi, après séchage, l'agent peut être facilement retiré de la cuve. Les agents de séchage SICAPENT® sèchent bien grâce à leur vaste surface ; ils sèchent environ 20 % plus rapidement que le pentoxyde de phosphore standard.
Liaison
Remplace : SX0137-1
Remarque sur l'analyse
Capacité d′absorption d′eau : ≥ 50 %
Changement de couleur vers le bleu : conforme
Informations légales
Sicapent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable