1.00088
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Chlorine reagent Cl₂-3 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 600 tests
Analyte(s) spécifique(s)
chlorine
Plage de mesure
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
Technique(s)
photometry: suitable
pH
6.5-7.5 (20 °C in H2O)
pb
100 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (DPD)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
- Green synthesis and characterization of binary, ternary, and quaternary Ti/MMO anodes for chlorine and oxygen evolution reactions.: This study presents the development of titanium mixed metal oxide (Ti/MMO) anodes for chlorine and oxygen evolution, crucial for electrolysis processes in water treatment (Abdel-Aziz et al., 2024).
- Experimental study on mine water purification mechanism for broken coal and rock masses in the underground reservoir of ecologically vulnerable mining area.: Focuses on the purification processes of mine water in fragile ecological zones, using methods including chlorination, to manage pollution and improve water quality (Wang et al., 2024).
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.