07-360-S
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys27) Antibody, Trial Size
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H3K27Ac, Histone H3 (acetyl K27)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
vertebrates, Saccharomyces cerevisiae, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys27)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Description générale
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Acid extracted proteins from HeLa cells treated with sodium butyrate
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1