07-1406
Anti-GLUT-5 Antibody, a.a. 490-502
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Fructose transporter, Glucose transporter type 5, small intestine, glucose transporter-like protein 5, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter),
member 5, solute carrier family 2 (facilitated glucose/fructose
transporte
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, guinea pig, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Slc2A5(56485)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected GLUT-5 in 10 µg of mouse kidney lysates.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse kidney lysate.
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1