06-1297
Anti-U1-70K Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (U1), U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa, small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (RNP antigen), U1 snRNP 70 kDa
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNRNP70(6625)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected U1-70K on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HepG2 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable