Key Documents
06-1036
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-March5
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
membrane-associated ring finger (C3HC4) 5, Membrane-associated RING finger protein 5, RING finger protein 153, E3 ubiquitin-protein ligase MARCH5, Mitochondrial ubiquitin ligase, Membrane-associated RING-CH protein V
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MARCHF5(54708)
Description générale
La protéine membranaire à doigts de zinc de type RING-CH 5 (March5), également appelée NKP66, serait une ubiquitine ligase mitochondriale située dans la membrane mitochondriale. La protéine March5 comporte un motif PHD ("Plant Homeo-Domain", homéodomaine végétal) indispensable à l'action de l'ubiquitine E3-ligase. La protéine MARCH 5 aurait aussi quatre domaines transmembranaires. La protéine March5 est associée à la fission et à la division mitochondriales. La March5 semble aussi jouer un rôle défensif en cas de dysfonctionnement mitochondrial, en interagissant avec la superoxyde dismutase 1 mutante (mSOD1) et en l'empêchant de causer des dommages. Les dommages infligés par la mSOD1 sont associés à l'apparition et à la progression de la sclérose latérale amyotrophique.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle correspondant à la protéine March5 humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif de cet anticorps a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par immunocytochimie. [Korfali, N. et al. (2010). Mol Cell Proteomics. 9:2571-2585.]
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-March5 est un anticorps polyclonal de lapin permettant de détecter la protéine March5, également appelée protéine membranaire à doigts de zinc de type RING 5. Il est validé pour une utilisation en western blotting et en immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Ubiquitine et métabolisme de l'ubiquitine
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules HL-60.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/2000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine March5 dans 10 µg d'un lysat de cellules HL-60.
Description de la cible
Poids observé : ~52 kDa
Forme physique
Non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après réception, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HL-60
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
The leukocyte nuclear envelope proteome varies with cell activation and contains novel transmembrane proteins that affect genome architecture.
Korfali, N; Wilkie, GS; Swanson, SK; Srsen, V; Batrakou, DG; Fairley, EA; Malik et al.
Molecular and Cellular Proteomics null
Manuel D Haschka et al.
Cell death and differentiation, 27(8), 2297-2312 (2020-02-06)
Cells experiencing delays in mitotic progression are prone to undergo apoptosis unless they can exit mitosis before proapoptotic factors reach a critical threshold. Microtubule targeting agents (MTAs) arrest cells in mitosis and induce apoptotic cell death engaging the BCL2 network.
Seiji Arai et al.
eLife, 9 (2020-06-03)
MCL1 has critical antiapoptotic functions and its levels are tightly regulated by ubiquitylation and degradation, but mechanisms that drive this degradation, particularly in solid tumors, remain to be established. We show here in prostate cancer cells that increased NOXA, mediated
Esmee Vringer et al.
The EMBO journal, 43(6), 904-930 (2024-02-10)
Mitochondrial outer membrane permeabilisation (MOMP) is often essential for apoptosis, by enabling cytochrome c release that leads to caspase activation and rapid cell death. Recently, MOMP has been shown to be inherently pro-inflammatory with emerging cellular roles, including its ability
Alban Ordureau et al.
Molecular cell, 77(5), 1124-1142 (2020-03-07)
The ubiquitin ligase Parkin, protein kinase PINK1, USP30 deubiquitylase, and p97 segregase function together to regulate turnover of damaged mitochondria via mitophagy, but our mechanistic understanding in neurons is limited. Here, we combine induced neurons (iNeurons) derived from embryonic stem