Key Documents
05-1050X
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phosphotyrosine, 4G10® Platinum
clone 4G10, Upstate®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G10, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Description générale
Le développement de l'anti-phosphotyrosine, clone 4G10 en 1989 a été une découverte monumentale pour les chercheurs. 4G10 a été le premier et est le meilleur anticorps monoclonal unique pour la détection de la phosphorylation de la tyrosine. 4G10 est bien connu pour sa sensibilité et sa capacité à détecter de multiples phosphorylations de tyrosine sur de nombreux substrats. Il a été validé par des milliers de chercheurs scientifiques et médicaux dans pratiquement chaque application et cible de tyrosine au cours des 2 dernières décennies. Pour améliorer un aspect que des centaines ont essayé sans succès, nous avons regroupé 4G10 avec le deuxième anti-phosphotyrosine le plus réputé, clone PY20, pour créer 4G10 Platinum. PY20 est en soi un très mauvais substitut de 4G10, mais son effet additif permet un plus grand niveau de détection sur un plus grand nombre de substrats que 4G10 seul n'était pas capable d'atteindre.
Spécificité
Protéines à tyrosines phosphorylées de toutes les espèces
Immunogène
La phosphotyramine couplée à la KLH a été utilisée pour 4G10 et la phosphotyrosine conjuguée à une protéine de transport a été utilisée pour PY20.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-phosphotyrosine, 4G10 Platinum, est un anticorps dirigé contre la phosphotyrosine destiné aux analyses par WB, IF, FC, IH, IP, IC et ELISA.
Sous-domaine de recherche
Modifications post-traductionnelles générales
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert sur des lysats de cellules de carcinome humain A431 traitées à l'EGF en tampon RIPA modifié.
Description de la cible
Dépend du poids moléculaire de la protéine à tyrosine phosphorylée à détecter.
Forme physique
Chromatographie sur protéine G-Sepharose
Format : purifié
Un mélange breveté d'anticorps monoclonaux 4G10 (IgG2bκ) et PY20 (IgG2b) de souris purifiés sur protéine G, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 0,15 M de NaCl et 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
2 ans entre 2 et 8 °C à compter de la date d'expédition.
REMARQUE : NE PAS CONGELER.
Pour un recouvrement maximal du produit, centrifuger la fiole d'origine avant de retirer le capuchon. Si le produit a été congelé et décongelé par erreur, le centrifuger à 13 000 × g pendant 10 minutes à une température de 2 °C à 8 °C. Récupérer le surnageant pour l'application.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-302, lysat de cellules A431 stimulées à l'EGF. Ajouter 2,5 µL de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Informations légales
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Olga Samuilova et al.
Journal of virology, 87(8), 4313-4321 (2013-02-01)
Functions of viral proteins can be regulated through phosphorylation by serine/threonine kinases in plants, but little is known about the involvement of tyrosine kinases in plant virus infection. In this study, TGBp3, one of the three movement proteins encoded by
Protein expression signatures for inhibition of epidermal growth factor receptor-mediated signaling.
Myers, MV; Manning, HC; Coffey, RJ; Liebler, DC
Molecular and Cellular Proteomics null
Chun-Jung Lin et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2013, 682418-682418 (2013-02-23)
The bacterial pathogen Helicobacter pylori (Hp) is the leading risk factor for the development of gastric cancer. Hp virulence factor, cytotoxin-associated gene A (CagA) interacted with cholesterol-enriched microdomains and leads to induction of inflammation in gastric epithelial cells (AGS). In
Inmaculada Cuchillo-Ibañez et al.
Scientific reports, 6, 31646-31646 (2016-08-18)
Reelin is a signaling protein that plays a crucial role in synaptic function, which expression is influenced by β-amyloid (Aβ). We show that Reelin and Aβ oligomers co-immunoprecipitated in human brain extracts and were present in the same size-exclusion chromatography
Ansgar Zoch et al.
PloS one, 10(8), e0129151-e0129151 (2015-08-11)
The tumour suppressor Merlin, encoded by the gene NF2, is frequently mutated in the autosomal dominant disorder neurofibromatosis type II, characterised primarily by the development of schwannoma and other glial cell tumours. However, NF2 is expressed in virtually all analysed