Principaux documents
P-143
Supelco
Papaverine hydrochloride solution
1 mg/mL (Methanol:Water (90:10) (v/v), (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H21NO4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1 mg/mL (Methanol:Water (90:10) (v/v), (as free base))
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[n+H]1c(c3c(cc1)cc(c(c3)OC)OC)Cc2cc(c(cc2)OC)OC
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
Clé InChI
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
44.6 °F
Point d'éclair (°C)
7 °C