Key Documents
870325P
Avanti
C14:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Myristoyl L-carnitine-d9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H32D9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.61
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (870325P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Application
Lipidomics
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870325P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable