Principaux documents
Z671851
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V
Synonyme(s) :
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Entrée CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Matériaux
ceramic plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 3582400
IKA C-MAG MS7
Paramètres
100-1500 rpm speed
Taille de la plateforme
200 mm × 200 mm
Volume de l'agitateur
10 L
Poids
11 lb
Description générale
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG