Key Documents
Z566098
Connecteur à mâle NPT
stainless steel
About This Item
Code UNSPSC :
40151500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
stainless steel
Fabricant/nom de marque
Swagelok 200-1-8
Raccords
1/2 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Description générale
Nuts and ferrules included.
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company