Key Documents
Z526207
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 240 V AC
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.76
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 104A PL524
Plage de mesure de la température
0-750 °C
Longueur
6 in.
Description générale
  • Time proportioning automatic temperature control
  • Type J immersion thermocouple included
  • Set-point in °C
Informations légales
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC