Documents
W474815
Sigma-Aldrich
2,4,6-triethyl-1,3,5-dithiazinane
≥95%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H19NS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.38
Numéro FEMA:
4748
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
15.054
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Pureté
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; meaty; brown; roasted; sulfurous
InChI
1S/C9H19NS2/c1-4-7-10-8(5-2)12-9(6-3)11-7/h7-10H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
AANIECMHWBXFCP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable