W433400
Acide pentadécanoïque
99%
Synonyme(s) :
C15:0, NSC 28486, Pentadecylic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Essai
99%
pb
257 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
51-53 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
waxy
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup