Key Documents
W272108
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methylvalerate
≥97%
Synonyme(s) :
Methyl isocaproate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro FEMA:
2721
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
322
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.432
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
Point d'ébullition
139-140 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Propriétés organoleptiques
banana; fruity; pineapple; sweet
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
KBCOVKHULBZKNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup