W262218
Lavender oil 40/42% fleurs
natural, FG
Synonyme(s) :
Lavender oil
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Lavandula officinalis Chaix
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Activité optique
[α]20/D −7°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
204 °C (lit.)
Densité
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
lavender; spicy; floral
Catégories apparentées
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup