T60607
Triethyl orthopropionate
97%
Synonyme(s) :
1,1,1-Triethoxypropane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
Point d'ébullition
155-160 °C (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(CC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O3/c1-5-9(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup