SYNC534125
Synthware™ reflux condenser with large cooling capacity and removeable hose connection
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, Overall H 300 mm, hose size 8 mm
Synonyme(s) :
Synthware C534125, straight condenser
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
C534125
H totale
300 mm
L de la bobine
125 mm
Taille du tuyau
8 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.