Principaux documents
P58200
Sigma-Aldrich
syn-2-Pyridinealdoxime
≥99%
Synonyme(s) :
(E)-2-Pyridinecarboxaldehyde oxime, (E)-2-Pyridylaldoxime, [C(E)]-2-Pyridinecarboxaldehyde oxime, syn-2-Pyridine aldoxime, syn-Pyridin-2-aldoxime
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
crystals
Pf
110-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O\N=C\c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H/b8-5+
Clé InChI
MTFJSAGADRTKCI-VMPITWQZSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1