Documents
P43807
Sigma-Aldrich
4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
4-Picolyl chloride hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6ClN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.03
Numéro Beilstein :
3689154
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
166-173 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].ClCc1ccncc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
Clé InChI
ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges