Documents
N30307
Sigma-Aldrich
2-Nonanol
99%
Synonyme(s) :
Heptyl methyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.25
Numéro Beilstein :
1719466
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
193-194 °C (lit.)
Pf
−36-−35 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Fabien Démares et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 124, 137-144 (2014-06-10)
Glutamate-gated chloride channels (GluCl) belong to the cys-loop ligand-gated ion channel superfamily and their expression had been described in several invertebrate nervous systems. In the honeybee, a unique gene amel_glucl encodes two alternatively spliced subunits, Amel_GluCl A and Amel_GluCl B.