Principaux documents
HAM75807
Hamilton® GC septa
PTFE/silicone (high temp), pack of 12 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
PTFE/silicone (high temp)
yellow septa
Conditionnement
pack of 12 ea
Paramètres
212 °C max. temp.
Diam. × épaisseur
11.0 mm × 3.18 mm
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.