H6511
3-Heptanone
98%
Synonyme(s) :
Éthyl butyl cétone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
Point d'ébullition
146-149 °C (lit.)
Pf
−39 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup