H2201
1,7-Heptanediol
95%
Synonyme(s) :
Heptamethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
259 °C (lit.)
Pf
17-19 °C (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2
Clé InChI
SXCBDZAEHILGLM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup