GF96258437
Antimony
rod, 20mm, diameter 4.7mm, 99.999%
Synonyme(s) :
Antimony, SB007906
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.999%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 962-584-37
Résistance
41.7 μΩ-cm
Point d'ébullition
1635 °C (lit.)
Pf
630 °C (lit.)
Densité
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clé InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable