Key Documents
GF84827537
Nitinol
foil, thickness 0.5 mm, Ni55%/Ti45%, size 90 × 90 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
NI200320
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 848-275-37
Taille
90 × 90 mm
Épaisseur
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable