Key Documents
GF72230554
Nitinol
rod, 2.5 mm diameter, Ni55%/Ti45%, length 500 mm, condition superelastic
Synonyme(s) :
NI207925
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 722-305-54
Longueur
500 mm
Diamètre
2.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable