Documents
GF64751957
Antimony
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
SB006015
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141704
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 647-519-57
Résistance
41.7 μΩ-cm
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 (micron)
Point d'ébullition
1635 °C (lit.)
Pf
630 °C (lit.)
Densité
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clé InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable