Key Documents
GF26509989
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
500mm tube, 10.0mm outside diameter, 2.0mm wall thickness, 6mm inside diameter, annealed
Synonyme(s) :
FE227800
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 265-099-89
L × épaisseur de paroi
500 mm × 2.0 mm
D.E. × D.I.
10.0 mm × 6 mm