Key Documents
GF21720495
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
AL146010
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder (alloy pre-cursor)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 217-204-95
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable