Key Documents
GF20897196
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.1m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
W 025350
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 208-971-96
L × diam.
0.1 m × 0.5 mm