GF16286227
Silicon
disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
Synonyme(s) :
Silicon, SI003051
About This Item
Produits recommandés
Pureté
100%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 162-862-27
Diam. × épaisseur
15.9 mm × 0.38 mm
Point d'ébullition
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N