D46904
N,N-Dibutylformamide
99%
Synonyme(s) :
N,N-Di-n-butylformamide, N-Formyldibutylamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
Point d'ébullition
120 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H19NO/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup