Documents
D44405
Sigma-Aldrich
α,α′-Dibromo-o-xylene
97%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene dibromide
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH2Br)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.96
Numéro Beilstein :
637159
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
91-94 °C (lit.)
Densité
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges