Key Documents
D222607
Sigma-Aldrich
4-Dodecylresorcinol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11C6H3-1,3-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.43
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Point d'ébullition
224-226 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
79-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13-14-17(19)15-18(16)20/h13-15,19-20H,2-12H2,1H3
Clé InChI
JJWVPHWHEGQZOE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2