D215554
Dipropylene glycol
99%, mixture of isomers
Synonyme(s) :
DPG, Bis(hydroxypropyl) ether
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)COCC(C)O.CC(O)COC(C)CO.CC(CO)OC(C)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QYSXYAURTRCDJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
266.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
130 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves