D110507
4,4′-Dihydroxybenzophenone
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
213-215 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H
Clé InChI
RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves