BR781740
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, transparent
Synonyme(s) :
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless wells
flat bottom
polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt (F-bottom)
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781740
Taille
100 μL
384 wells
Volume de travail
100 μL
Couleur
transparent
Type de liaison
high binding surface