Key Documents
BMSD113215TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 1.5 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Synonyme(s) :
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
(zirconium)
Qualité
Molecular Biology (TriplePure)
Conditionnement
pkg of 250 g
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific D1132-15TP
Diam. des billes
1.5 mm
Compatibilité
BeadBug and BeadBlaster
Description générale
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Application
Bead homogenization
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable