934704
Sodium manganese oxide
Na0.44MnO2, powder, ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sodium manganite
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Capacity: 110 mAh/g
Description/Nominal Voltage: 2.5 V vs Na/Na+
Pureté
≥99% trace metals basis
Forme
powder
Composition
Na0.44MnO2
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille des particules
1-2 μm
Densité
4.3 g/cm3 (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable