Principaux documents
924423
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Synonyme(s) :
1,3,5-Triformyl-2,4,6-trihydroxybenzene, 1,3,5-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Triformylphloroglucinol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-benzenetricarboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.14
Numéro MDL:
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(c(c(c(c1C=O)O)C=O)O)C=O
Clé InChI
KAPNIDMXEKQLMQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable